Learn More
Ácido (S)-2-amino-3-(5-cloro-1H-indol-3-il)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Amino-3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic Acid |
| CAS | 52448-15-4 |
| Fórmula molecular | C11H11N2O2Cl |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11ClN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(Cl)cc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(5-cloro-1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 238.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0509 |