Learn More
Clorhidrato de (S)-2-amino-3,3-dimetilbutanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanamide Hydrochloride |
| CAS | 75158-12-2 |
| Fórmula molecular | C6H14N2O.HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Butanamide, 2-amino-3,3-dimethyl-, monohydrochloride, (2S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanamide hydrochloride, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanamide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2O.ClH/c1-6(2,3)4(7)5(8)9;/h4H,7H2,1-3H3,(H2,8,9);1H/t4-;/m1./s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[C@H](N)C(N)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de (S)-2-amino-3,3-dimetilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 166.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0873 |