Learn More
Ácido (S)-2-amino-3-(1-metil-1h-indol-3-il)propanoico, TRC
Código de producto. 30321179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321179 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30321179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA613855500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Amino-3-(1-methyl-1h-indol-3-yl)propanoic Acid
CAS 21339-55-9
Fórmula molecular C12H14N2O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Methyl-L-tryptophan, 1-Methyltryptophan, L-(-)-1-Methyltryptophan, L-1-Methyltryptophan, NSC 77678
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
SMILES Cn1cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2ccccc12
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1-metilindol-3-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 218.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1055