Learn More
Ácido (S)-(-)-2-amino-2-metil-4-pentenoico, 98 %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491766 1 g 1 g
15401776 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15491766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54922.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 96886-55-4 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
It is used in organic synthesis and as an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis orgánica y como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96886-55-4
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.159
Número MDL MFCD00145248
Clave InChI QMBTZYHBJFPEJB-LURJTMIESA-N
Sinónimo s-2-amino-2-methylpent-4-enoic acid, s-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid, l-alpha-allylalanine, 2s-2-amino-2-methylpent-4-enoic acid, alpha-allyl-l-ala, r-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid, alpha-methyl-l-allylglycine, s---alpha-allylalanine, 4-pentenoic acid, 2-amino-2-methyl-, 2s, s---2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid
PubChem CID 2724753
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-2-metilpent-4-enoico
SMILES CC(CC=C)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
Punto de fusión 285°C
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Very soluble in water.
Rotación óptica −14° (c=1.3 in 1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 98%