Learn More
S-(+)-2-amino-1-propanol, TRC
Código de producto. 30317677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30317677 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30317677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62812510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-Aminopropan-1-ol
CAS 2749-11-3
Fórmula molecular C3 H9 N O
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Propanol, 2-amino-, (2S)-, 1-Propanol, 2-amino-, (S)-, 1-Propanol, 2-amino-, L- (8CI), (2S)-2-Amino-1-propanol, ((S)-2-Hydroxy-1-methylethyl)amine, (+)-2-Amino-1-propanol, (+)-2-Aminopropanol, (+)-Alaninol, (2S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol, (2S)-(+)-2-Aminopropan-1-ol, (2S)-2-Aminopropan-1-ol, (S)-2-Amino-1-propanol, (S)-2-Amino-1-propanol, (S)-2-Aminopropanol, (S)-Alaninol, 2-(S)-Amino-propan-1-ol, 2S-Aminopropanol, L-(+)-Alaninol, L-2-Amino-1-propanol, L-2-Aminopropanol, L-Alaninol, S-(+)-2-Amino-1-propanol, S-(+)-Alaninol, [(S)-1-(Hydroxymethyl)ethyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
SMILES C[C@H](N)CO
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopropán-1-ol
Peso molecular (g/mol) 75.1097
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.0684