Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10315880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10315880 1 g Frasco de vidrio 1 g
10325880 10 g Frasco de vidrio 10 g
10445365 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10315880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104450010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2749-11-3 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2749-11-3
Fórmula molecular C3H9NO
Peso molecular (g/mol) 75.11
Número MDL MFCD00064412
Clave InChI BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
Sinónimo l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
PubChem CID 80307
ChEBI CHEBI:78502
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopropán-1-ol
SMILES CC(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9650g/mL
Punto de ebullición 173°C to 176°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4480 to 1.451
Cantidad 1 g
Beilstein 04, I, 432
Índice Merck 10, 472
Gravedad específica 0.965
Rotación específica + 22
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.