Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401407 1 g 1 g
11411407 5 g 5 g
11421407 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24916.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2749-11-3 | C3H10NO | 76.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2749-11-3
Número MDL MFCD00064412
ChEBI CHEBI:78502
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Punto de ebullición 174°C to 176°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Fórmula molecular C3H10NO
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 1718865
Sinónimo l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
Clave InChI BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
Rotación óptica +22° (c=2 in Ethanol)
SMILES CC(CO)N
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopropán-1-ol
Peso molecular (g/mol) 76.12
PubChem CID 80307
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 98%