Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-feniletanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388696 5 g 5 g
11378696 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19404.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56613-81-1 | C8H11NO | 137.18 g/mol
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol is used as an intermediate in organic synthesis. It is involved in the preparation of enantiopure (R)-octopamine, (R)-tembamide and (R)-aegeline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(+)-2-amino-1-feniletanol se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. Participa en la preparación de enantiopura (R)-octopamina, (R)-tembamida y (R)-aegelina.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56613-81-1
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00239405
Clave InChI ULSIYEODSMZIPX-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo s-2-amino-1-phenylethanol, s---2-phenylglycinol, 1s-2-amino-1-phenylethanol, s-2-amino-1-phenylethan-1-ol, 1s-2-amino-1-phenylethan-1-ol, s-+-2-amino-1-phenylethanol, r---alpha-aminomethyl benzyl alcohol, pubchem13836, 2-amino-1 s-phenylethanol
PubChem CID 643217
Nombre IUPAC (1S)-2-amino-1-phenylethanol
SMILES NC[C@@H](O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Punto de fusión 57°C to 63°C
Punto de ebullición 160°C (17 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Beilstein 2412760
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Rotación óptica +42° (c=2 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 97%