Learn More
(S)-2-Amino-1-difenilfosfino-3-metilbutano, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466156 250 mg 250 miligramos
15456156 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60980.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146476-37-1
Fórmula molecular C17H22NP
Peso molecular (g/mol) 271.34
Número MDL MFCD17013993
Clave InChI ZZLCXURCZWQECA-AGDOHHJYNA-N
Sinónimo s-1-diphenylphosphino-3-methylbutan-2-amine, s-1-diphenylphosphino-2-amino-3-methylbutane, 2s-1-diphenylphosphanyl-3-methylbutan-2-amine, s-2-amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane, 2s-2-amino-3-methylbutyl diphenylphosphane, 2s-2-amino-3-methylbutyl diphenylphosphine, s-1-diphenylphosphino-3-methyl-2-butylamine, s-1-diphenylphosphino-2-amino-3-methylbutane,min
PubChem CID 15145880
Nombre IUPAC [(2S)-2-amino-3-methylbutyl]diphenylphosphane
SMILES CC(C)[C@H](N)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane
Densidad 1.05
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.597
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.34
Porcentaje de pureza ≥97%