Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317776 5 g 5 g
11307776 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11449.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5856-62-2 | C4H11NO | 89.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5856-62-2
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.138
Número MDL MFCD00064418
Clave InChI JCBPETKZIGVZRE-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-+-2-amino-1-butanol, s-2-aminobutan-1-ol, 2s-2-aminobutan-1-ol, s-2-aminobutanol, unii-98jem4yebr, s-2-amino-1-butanol, +-2-amino-1-butanol, s +-2-amino-1-butanol, 2-amino-1-butanol, +
PubChem CID 120084
Nombre IUPAC (2S)-2-aminobutan-1-ol
SMILES CCC(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Densidad 0.947
pH 11.1
Punto de ebullición 176°C to 178°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4525
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 1718930
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Rotación óptica +12° (c=2 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza ≥98%