Learn More
(S)-2-amino-1,1-difenil-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol |
| CAS | 78603-91-5 |
| Fórmula molecular | C15H17NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17NO/c1-12(16)15(17,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,17H,16H2,1H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N)C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-1,1-difenilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 227.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.131 |