Learn More
Ácido (S)-2-(acetiltio)-propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-(Acetylthio)-propanoic Acid |
| CAS | 167466-66-2 |
| Fórmula molecular | C5H8O3S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O3S/c1-3(5(7)8)9-4(2)6/h3H,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](SC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-acetilsulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 148.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0194 |