Learn More
Anhídrido (S)-(-)-2-acetoxisuccínico, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)- (-)-2-Acetoxysuccinic anhydride |
| Punto de fusión | 56°C to 58°C |
| Cantidad | 50 g |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Reacts in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.11 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |