Learn More
Anhídrido (S)-(-)-2-acetoxisuccínico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11488530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488530 2 g 2 g
11478530 10 g 10 g
11498530 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488530 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044366.04
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59025-03-5
Fórmula molecular C6H6O5
Peso molecular (g/mol) 158.109
Número MDL MFCD00082708
Clave InChI SSWJHSASZZAIAU-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s---2-acetoxysuccinic anhydride, --o-acetyl-l-malic anhydride, s-2-acetoxysuccinic anhydride, 2,5-furandione, 3-acetyloxy dihydro-, 3s, s-acetoxysuccinic anhydride, --o-acetylmalic anhydride, o-acetyl-l-malic anhydride, s-3-acetoxy-dihydro-2,5-furandione, 2,5-dioxotetrahydro-3-furanyl acetate #, s-2,5-dioxotetrahydrofuran-3-yl acetate
PubChem CID 11126528
Nombre IUPAC Acetato [(3S)-2,5-dioxooxolan-3-il]
SMILES CC(=O)OC1CC(=O)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)- (-)-2-Acetoxysuccinic anhydride
Punto de fusión 56°C to 58°C
Cantidad 2 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo