Learn More
Ácido (S)-(+)-2-(6-metoxi-2-naftil)propiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420827 25 g 25 g
11392297 1 g 1 g
11302307 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09855.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22204-53-1 | C14H14O3 | 230.263 g/mol
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid is a non-selective cyclooxygenase (COX-1 and COX-2) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (S)-(+)-2-(6-metoxi-2-naftil)propiónico es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa (COX-1 y COX-2).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22204-53-1
Fórmula molecular C14H14O3
Peso molecular (g/mol) 230.263
Número MDL MFCD00010500
Clave InChI CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Sinónimo naproxen, s-naproxen, naprosyn, naproxene, +-naproxen, equiproxen, aleve, s-+-2-6-methoxy-2-naphthyl propionic acid, laraflex, naproxeno
PubChem CID 156391
ChEBI CHEBI:7476
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico
SMILES CC(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Punto de fusión 154°C to 156°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3591067
Índice Merck 14,6417
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica +66° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.26
Porcentaje de pureza 99%