Learn More
(S)-2,5-dihidro-3,6-dimetoxi-2-isopropilpiracina, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774154 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10774154 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10330804 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10774154 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389960050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
(S)-2, 5-dihidro-3, 6-dimetoxi-2-isopropilpiracina, +97 %, C9H16N2O2, número CAS-78342-42-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78342-42-4
Fórmula molecular C9H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 184.24
Número MDL MFCD00066229
Clave InChI FCFWEOGTZZPCTO-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2s-+-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, 2s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2s, 2s-2,5-dihydro-2-isopropyl-3,6-dimethoxypyrazine, 2s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 3s-3-isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine, s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-iso-propylpyrazine, 2s-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine
PubChem CID 736065
Nombre IUPAC (2S)-3,6-dimetoxi-2-propan-2-il-2,5-dihidropirazina
SMILES CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2, 5-Dihydro-3, 6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0280g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.028
Rotación específica +96° to +107° (20°C, 589nm) (C=1, EtOH)
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.