Learn More
Ácido S-(2,4-dinitrofenil)mercaptúrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-(2,4-Dinitrophenyl)mercapturic Acid |
| CAS | 35897-25-7 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N3 O7 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N3O7S/c1-6(15)12-8(11(16)17)5-22-10-3-2-7(13(18)19)4-9(10)14(20)21/h2-4,8H,5H2,1H3,(H,12,15)(H,16,17)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](CSc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-acetamido-3-(2,4-dinitrofenil)sulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 329.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.0318 |