Learn More
(S)-2-[(4-clorofenil)(4-piperidiniloxi)metil]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine |
| CAS | 201594-84-5 |
| Fórmula molecular | C17H19ClN2O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-[(S)-(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19ClN2O/c18-14-6-4-13(5-7-14)17(16-3-1-2-10-20-16)21-15-8-11-19-12-9-15/h1-7,10,15,17,19H,8-9,11-12H2/t17-/m0/s1 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)[C@H](OC2CCNCC2)c3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | 2-[(S)-(4-clorofenil)-piperidin-4-iloximetil]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 302.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.1186 |