Learn More
(S)-2-(4-clorofenil)-3-ácido metilbutanoico, TRC
Código de producto. 30135342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135342 10 mg 10 miligramos
30135376 50 mg 50 miligramos
30006605 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38571310MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55332-38-2
Fórmula molecular C11 H13 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 212.67
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-chloro-α-(1-methylethyl)-, (S)-, (αS)-4-Chloro-α-(1-methylethyl)benzeneacetic acid, (+)-(S)-2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid, (+)-2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid, (+)-2-(4-Chlorophenyl)isovaleric acid, (+)-α-(p-Chlorophenyl)isovaleric acid, (2S)-2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid, (S)-2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid, (S)-2-(4-Chlorophenyl)isovaleric acid, (S)-Fenvaleric acid, 2-S-(+)-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-(4-clorofenil)-3-ácido metilbutanoico
SMILES CC(C)[C@H](C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Spécification
Nombre del producto químico o material Esfenvalerate free acid metabolite
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13ClO2/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0604
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.