Learn More
Ácido (S)-2-(4-clorofenil)-2-hidroxiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic Acid |
| CAS | 76496-63-4 |
| Fórmula molecular | C8H7O3Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H](C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(4-clorofenil)-2-hidroxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 186.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0084 |