Learn More
S-[2-(4-azidosalicilamido)etiltio]-2-tiopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-[2-(4-Azidosalicylamido)ethylthio]-2-thiopyridine |
| CAS | 164575-82-0 |
| Fórmula molecular | C14 H13 N5 O2 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13N5O2S2/c15-19-18-10-4-5-11(12(20)9-10)14(21)17-7-8-22-23-13-3-1-2-6-16-13/h1-6,9,20H,7-8H2,(H,17,21) |
| SMILES | Oc1cc(ccc1C(=O)NCCSSc2ccccn2)N=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 4-azido-2-hidroxi-N-[2-(piridin-2-ildisulfanil)etil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 347.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.0511 |