Learn More
(S)-(+)-2,3-O-isopropilidenoglicerol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425957 10 g 10 g
11415957 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24488.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22323-82-6 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
(S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol acts as a MEK inhibitor with antitumor activity. It is also employed in the preparation of a chiral allylic triol through extrusion of sulfur dioxide from an alfa,beta-epoxysulfone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(+)-2,3-O-isopropilidenoglicerol actúa como un inhibidor de MEK con actividad antitumoral. También se emplea en la preparación de un triol alílico quiral a través de la extrusión de dióxido de azufre de una alfa,beta-epoxisulfona.
Solubilidad
Miscible en agua y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22323-82-6
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00063239
Clave InChI RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-glycerol acetonide, s-+-1,2-isopropylideneglycerol, 4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-solketal, 1,2-isopropylidene-sn-glycerol, s-+-2,3-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, 4s, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol
PubChem CID 736057
Nombre IUPAC [(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metanol
SMILES CC1(C)OCC(CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
Densidad 1.066
Punto de ebullición 82°C to 83°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 10 g
Beilstein 80118
Índice Merck 14,5213
Información de solubilidad Miscible with water and chloroform.
Rotación óptica +11.5° (c=5 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.18
Porcentaje de pureza 98%