Learn More
Monoclorhidrato del ácido (S)-2,3-diaminopropiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487066 1 g 1 g
15497066 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62128.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1482-97-9 | C3H9ClN2O2 | 140.567 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1482-97-9
Fórmula molecular C3H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 140.567
Número MDL MFCD00065497
Clave InChI SKWCZPYWFRTSDD-DKWTVANSSA-N
Sinónimo 3-amino-l-alanine hydrochloride, s-2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, h-dap-oh.hcl, l-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, l +-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, l-3-aminoalanine hydrochloride, h-dapa-oh.hcl, s-+-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, l-alanine, 3-amino-, monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, +
PubChem CID 12495315
Nombre IUPAC (2S)-2,3-ácido diaminopropanoico; clorhidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Punto de fusión 231°C to 233°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 4263944
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino