Learn More
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahidro-7a-metil-1H-indeno-1,5(6H)-diona, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10145460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10145460 1 g Frasco de vidrio 1 g
10026043 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10145460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296470010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17553-86-5 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17553-86-5
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Número MDL MFCD00012272
Clave InChI FNYAZSZTENLTRT-JTQLQIEISA-N
Sinónimo 7as-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroindene-1,5-dione, s-+-2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-1h-indene-1,5 6h-dione, 1h-indene-1,5 6h-dione, 2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-, 7as, hajos dione, s-hajos dione, s-hajos ketone, s-hajos-wiechert ketone, +-hajos-parrish ketone, +-hajos-parrish diketone, 7as-7a-methyl-2,3,7,7a-tetrahydro-1h-indene-1,5 6h-dione
PubChem CID 736943
Nombre IUPAC (7aS)-7a-metil-2,3,6,7-tetrahidroindeno-1,5-diona
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55.0°C to 64.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica +331° (20°C c=1,toluene)
Rotación específica + 331.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.