Learn More
Ácido (S)-2-(3,4,5-trimetoxifenil)butírico, TRC
Código de producto. 30450367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30450367 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30450367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT797485500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butyric Acid
CAS 195202-08-5
Fórmula molecular C13H18O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo (alphaS)-alpha-Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzeneacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O5/c1-5-9(13(14)15)8-6-10(16-2)12(18-4)11(7-8)17-3/h6-7,9H,5H2,1-4H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
SMILES CC[C@H](C(=O)O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(3,4,5-trimetoxifenil)butanoico
Peso molecular (g/mol) 254.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1154
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.