Learn More
Ácido (S)-2-(3,4,5-trimetoxifenil)butírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butyric Acid |
| CAS | 195202-08-5 |
| Fórmula molecular | C13H18O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (alphaS)-alpha-Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O5/c1-5-9(13(14)15)8-6-10(16-2)12(18-4)11(7-8)17-3/h6-7,9H,5H2,1-4H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C(=O)O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(3,4,5-trimetoxifenil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 254.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1154 |