Learn More
(S)-2-[[3-(3-fluorobencil)-4-[(3-fluorobencil)oxi]bencil]amino]propanamida, TRC
Product Code. 30390577
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Unit Size:
5 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30390577 5 mg 5 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30390577 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF5909755MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-2-[(3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl)amino]propanamide
CAS 1000370-27-3
Fórmula molecular C24 H24 F2 N2 O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo (S)-2-[[3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamide
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24F2N2O2/c1-16(24(27)29)28-14-18-8-9-23(30-15-19-5-3-7-22(26)13-19)20(11-18)10-17-4-2-6-21(25)12-17/h2-9,11-13,16,28H,10,14-15H2,1H3,(H2,27,29)/t16-/m0/s1
SMILES C[C@H](NCc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cc3cccc(F)c3)c1)C(=O)N
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-[(3-fluorofenil)metoxi]-3-[(3-fluorofenil)metil]fenil]metilamino]propanamida
Peso molecular (g/mol) 410.456
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.181