Learn More
Ácido (S)-2-(3-((2-(2-hidroxipropan-2-il)tiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-3-metilbutanoico, TRC
Código de producto. 30389235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389235 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30389235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9618501MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-(3-((2-(2-Hydroxypropan-2-yl)thiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-3-methylbutanoic Acid
CAS 2519851-81-9
Fórmula molecular C14H23N3O4S
Cantidad 1 mg
Sinónimo Ritonavir Hydroxy Impurity
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23N3O4S/c1-8(2)10(11(18)19)16-13(20)17(5)6-9-7-22-12(15-9)14(3,4)21/h7-8,10,21H,6H2,1-5H3,(H,16,20)(H,18,19)/t10-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)(C)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2- 2-(2-hidroxipropan-2-il)-1,3-tiazol-4-il]metil-metilcarbamoil]amino]-3-metilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 329.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1409