Learn More
(S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-metanol-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol-d2 |
| CAS | 110220-54-7 |
| Fórmula molecular | C6H10D2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (S)-Glycerol-3,3-d2-1,2-acetonide, (4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methan-alpha,alpha-d2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1/i3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)[C@H]1COC(C)(C)O1 |
| Nombre IUPAC | dideuterio-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0912 |