Learn More
(S)-(+)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetil p-toluenosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-Toluenesulfonate |
| CAS | 23735-43-5 |
| Fórmula molecular | C13H18O5S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol-4-methylbenzenesulfonate, 4-Methylbenzenesulfonic Acid (S)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Ester, Toluene-4-sulfonic Acid (S)-2,2-Dimethyl-[1,3]dioxolan-4-ylmethyl Ester, p-Toluenesulfonic Acid ((4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2COC(C)(C)O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 286.34 |