Learn More
(S)-(-)-2,2'-Bis(metoximetoxi)-1,1'-binaftil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458235 250 mg 250 miligramos
15448235 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458235 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32889.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142128-92-5
Fórmula molecular C24H22O4
Peso molecular (g/mol) 374.44
Número MDL MFCD03788935
Clave InChI YIAQRNNJNMLGTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo r-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, s-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, r-+-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, r-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthyl, r-+-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthalene, 2,2'-bis methoxymethoxy, s---2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, s-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthyl, r-2,2/'-bis methoxymethoxy-1,1/'-binaphthalene
PubChem CID 10959708
Nombre IUPAC 2-(metoximetoxi)-1-[2-(metoximetoxi)naftalen-1-il]naftaleno
SMILES COCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl
Punto de fusión 101°C to 105°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.44
Porcentaje de pureza 97%