Learn More
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446716 1 g 1 g
11456716 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23872.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76189-56-5 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76189-56-5
Fórmula molecular C44H32P2
Peso molecular (g/mol) 622.69
Número MDL MFCD00010805
Clave InChI MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Punto de fusión 239°C to 241°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5321444
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1223
Rotación óptica −230° (c=0.3 in Toluene)
Nombre IUPAC [1-(2-difenilfosfanilnaftalen-1-il)naftalen-2-il]-difenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.69
Porcentaje de pureza 97%