Learn More
(S)-2,2'-Bis(di-p-tolilfosfino)-4,4',6,6'-tetrametoxibifenilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436106 250 mg 250 miligramos
15426106 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60921.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1365531-82-3 | Molecular Formula: C44H44O4P2 | Molecular Weight: 698.78 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1365531-82-3
Fórmula molecular C44H44O4P2
Peso molecular (g/mol) 698.78
Número MDL MFCD19443623
Clave InChI JXFDRZQHVPTIMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis di-p-tolylphosphine, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis di-p-tolylphosphine
PubChem CID 87110704
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 698.77
Porcentaje de pureza ≥97%