Learn More
(S)-2,2'-Bis(di-p-tolilfosfino)-4,4',6,6'-tetrametoxibifenilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 698.77 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |