Learn More
(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolilfosfino)-1,1'-binaftilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
100 miligramos
2 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Conditionnement
11339787 0.5 g 0.50 g
11329787 100 mg 100 miligramos
11306059 2 g 2 g
11316059 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11339787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042120.02
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ligando catalizador quiral
(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl is chiral ligand widely used in asymmetric synthesis. It also used as excellent catalysts for asymmetric hydrogenation of alkenes and some cyclic anhydrides. BINAP is used in organic synthesis for enantioselective transformations catalyzed by its complexes of ruthenium, rhodium, and palladium
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100165-88-6
Fórmula molecular C48H40P2
Peso molecular (g/mol) 678.796
Número MDL MFCD00269856
Clave InChI IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
Nombre IUPAC [1-[2-bis(4-metilfenil)fosfanilnaftalen-1-il]naftalen-2-il]-bis(4-metilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Spécification
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Punto de fusión 255°C to 257°C
Cantidad 0.5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.79
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.