Learn More
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetrametoxi-4,4'-bis(di(3,5-xilil)fosfino)-3,3'-bipiridina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445410 0.5 g 0.50 g
11435410 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445410 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044614.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Hidrogenación asimétrica
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine is used in Pharmaceutical and industry applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443347-10-2
Fórmula molecular C46H50N2O4P2
Peso molecular (g/mol) 756.864
Número MDL MFCD04974235
Clave InChI JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-1a4eo1493y, unii-n2pcw56063, r-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, s---2,2',6,6'-tetramethoxy-4,4'-bis di 3,5-xylyl phosphino-3,3'-bipyridine, s-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, xyl-p-phos, r, xyl-p-phos, s, r-xyl-p-phos mi, s-xyl-p-phos mi, xyl-p-phos
PubChem CID 11182279
Nombre IUPAC [3-[4-bis(3,5-dimetilfenil)fosfanil-2,6-dimetoxipiridin-3-il]-2,6-dimetoxipiridin-4-il]-bis(3,5-dimetilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=NC(=C3C4=C(N=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)- (-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis (di (3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Punto de fusión 158°C to 162°C
Cantidad 0.5 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 756.86
Forma física Polvo