Learn More
Éster fenilmetílico del ácido (S)-[2-[[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]amino]-1-metil-2-oxoetil]-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(2-((2-(2-Chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl)amino)-1-methyl-2-oxoethyl)-carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 58662-82-1 |
| Fórmula molecular | C24H20ClN3O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-Benzyl (1-((2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20ClN3O6/c1-15(26-24(31)34-14-16-7-3-2-4-8-16)23(30)27-21-12-11-17(28(32)33)13-19(21)22(29)18-9-5-6-10-20(18)25/h2-13,15H,14H2,1H3,(H,26,31)(H,27,30)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2C(=O)c3ccccc3Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[(2S)-1-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitroanilino]-1-oxopropan-2-il]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 481.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.1041 |