Learn More
Ácido (S)-2-(((2'-(1H-Tetrazol-5-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)metil)(nitroso)amino)-3-metilbutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-(((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)(nitroso)amino)-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 2254485-68-0 |
| Fórmula molecular | C19H20N6O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Des(oxopentyl) N-nitroso Valsartan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N6O3/c1-12(2)17(19(26)27)25(24-28)11-13-7-9-14(10-8-13)15-5-3-4-6-16(15)18-20-22-23-21-18/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,26,27)(H,20,21,22,23)/t17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)N=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-3-metil-2-[nitroso-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]amino]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 380.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.1597 |