Learn More
Clorhidrato de S-[2-(1-metiletoxi)-2-oxoetil]-L-cisteína, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de S-[2-(1-metiletoxi)-2-oxoetil]-L-cisteína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride |
| CAS | 2734714-19-1 |
| Nombres de analitos o componentes | S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O4 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (Z)-[5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfinyl)benzylidene]-1H-inden-3-yl]acetamide, S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s6 |
| SMILES | Cl.CC(C)OC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-amino-3-(2-oxo-2-propan-2-iloxietil)sulfanilpropanoico;clorhidrato |
| Mostrar más |