Learn More
(S)-2-(1-hidroxietil)piridina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15433659 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15433659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60980.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Para la síntesis de productos ópticamente activos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los derivados sustituidos del 2-piridinometanol son los inhibidores potentes y selectivos de la fosfodiesterasa-4. La reacción del tricloruro de nitrosolrutenio hidra con 2-piridinmetanol dio comlejos de rutenio.
Solubilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS 59042-90-9
Color Incolora
Fórmula molecular C7H9NO
Número MDL MFCD06795465
Cantidad 1 g
Sinónimo s-1-pyridin-2-yl ethanol, s-1-2-pyridyl ethanol, 2-s-1-hydroxyethyl pyridine, s---2-1-hydroxyethyl pyridine, s-2-1-hydroxyethyl pyridine, 1s-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, 1s-1-pyridin-2-yl ethanol, s-1-2-pyridyl ethanol, s-2-1-hydroxyethyl pyridine, pubchem5701, 1s-1-pyridin-2-ylethanol
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Clave InChI PPHIIIRFJKDTLG-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)C1=CC=CC=N1
Nombre IUPAC (1S)-1-piridin-2-iletanol
Peso molecular (g/mol) 123.16
PubChem CID 11094597
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Forma física Sólido