Learn More
(S)-(1R,3r,5S)-8-isopropil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ilo 3-hidroxi-2-fenilpropanoato, TRC
Código de producto. 30399726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30399726 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30399726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8242702.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (S)-(1R,3r,5S)-8-Isopropyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3-Hydroxy-2-phenylpropanoate
CAS 183626-76-8
Fórmula molecular C19H27NO3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo (S)-Ipratropium EP Impurity E, Ipratropium EP Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)20-15-8-9-16(20)11-17(10-15)23-19(22)18(12-21)14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-18,21H,8-12H2,1-2H3/t15?,16?,17?,18-/m1/s1
SMILES CC(C)N1C2CCC1CC(C2)OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3
Nombre IUPAC (8-isopropil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il) (2S)-3-hidroxi-2-fenil-propanoato
Peso molecular (g/mol) 317.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1991
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.