Learn More
Tocris Bioscience™ S 18886
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18766628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18766628 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18766628 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5568/10
Potent thromboxane A2 (TP) antagonist
S 18886 is a potent thromboxane A2 (TP) inhibitor (IC50 = 16.4 nM). Inhibits U 46619 (Cat. No. 1932) induced human platelet aggregation and contraction of isolated rabbit saphenous vein in vitro. Also inhibits U 46619 induced increase in tracheal pressure in guinea pigs. Orally available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6R)-6-[[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-2-methyl-1-naphthalenepropanoic acid
CAS 165538-40-9
Sinónimo terutroban
Cantidad 10 mg
Objetivo Prostanoid Receptor Antagonists
Fórmula molecular C20H22ClNO4S
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.91
Pureza >98%