Learn More
(S)-10-Monohidroxi-10,11-dihidro Carbamazepina (Eslicarbazepina), TRC
Código de producto. 17962665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962665 1 mg 1 miligramo
17964605 5 mg 5 miligramos
17950955 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5465101MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104746-04-5
Fórmula molecular C15H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 254.28
Sinónimo 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10S)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (S)-, (10S)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(+)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(+)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-Licarbazepine, BIA 2-194, CGP 13751, Erelib, Eslicarbazepine, Pazzul, Stedesa
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C[C@H](O)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1055
Porcentaje de pureza >95%