Learn More
(S)-10-Hydroxycamptothecin, MedChemExpress
Description
(S)-10-Hydroxycamptothecin (10-HCPT
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (S)-10-Hydroxycamptothecin |
| CAS | 19685-09-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H16N2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 10-HCPT 10-Hydroxycamptothecin |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (137.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=CC(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 364.35 |
| Show More |