Learn More
(S)-1-Triclorometil-1,2,3,4-Tetrahidro-Beta-Carbolina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30457105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457105 1 mg -
30456702 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7742401MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773057-50-4
Fórmula molecular C12H11Cl3N2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 326
Sinónimo (S)-2,3,4,9-Tetrahydro-1-(trichloromethyl)-1H-pyrido[3,4-b]indole Hydrochloride, (R)-TaClo Hydrochloride
Nombre IUPAC (1S)-1-(triclorometil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol; Cloruro
SMILES Cl.ClC(Cl)(Cl)[C@H]1NCCc2c1[nH]c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-Trichloromethyl-1,2,3,4-Tetrahydro-beta-carboline Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11Cl3N2.ClH/c13-12(14,15)11-10-8(5-6-16-11)7-3-1-2-4-9(7)17-10;/h1-4,11,16-17H,5-6H2;1H/t11-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.9755