Learn More
(S)-1-(tiofen-2-il)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-(Thiophen-2-yl)ethanol |
| CAS | 27948-39-6 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (alphaS)-alpha-Methyl-2-thiophenemethanol, (S)-1-(2-Thienyl)ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3/t5-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)c1cccs1 |
| Nombre IUPAC | (1S)-1-tiofen-2-iletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.192 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.03 |