Learn More
(S)-1-(terc-butildimetilsililoxi)-2-butanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-butanamine |
| CAS | 157555-74-3 |
| Fórmula molecular | C10H25NOSi |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-butanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H25NOSi/c1-7-9(11)8-12-13(5,6)10(2,3)4/h9H,7-8,11H2,1-6H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](N)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-[terc-butil(dimetil)silil]oxibutan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 203.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.1705 |