Learn More
(S)-1-(terc-butildimetilsililoxi)-2-butanamina, TRC
Código de producto. 30348170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30348170 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30348170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB691370100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-butanamine
CAS 157555-74-3
Fórmula molecular C10H25NOSi
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-butanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H25NOSi/c1-7-9(11)8-12-13(5,6)10(2,3)4/h9H,7-8,11H2,1-6H3/t9-/m0/s1
SMILES CC[C@H](N)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C
Nombre IUPAC (2S)-1-[terc-butil(dimetil)silil]oxibutan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 203.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1705
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.