Learn More
(S)-1-terc-Butil 6-metil 2-((terc-butoxicarbonil)amino)hexanodioato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-tert-Butyl 6-methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanedioate |
| CAS | 147698-05-3 |
| Fórmula molecular | C12 H4 Cl6 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2S)-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-hexanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 6-Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H29NO6/c1-15(2,3)22-13(19)11(9-8-10-12(18)21-7)17-14(20)23-16(4,5)6/h11H,8-10H2,1-7H3,(H,17,20)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | [C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)(C(OC(C)(C)C)=O)CCCC(OC)=O |
| Nombre IUPAC | 2,3,6-tricloro-4-(2,3,4-triclorofenil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 331.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.2 |