Learn More
(S)-(-)-1-terc-butoxicarbonil-3-aminopirrolidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine |
| CAS | 147081-44-5 |
| Fórmula molecular | C9H18N2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(OC(N1CC[C@@H](C1)N)=O)C |
| Nombre IUPAC | (S)-3-aminopirrolidin-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.14 |